Description
Lunettes de sécurité sportives avec une conception dynamique et séduisante.
Caractéristiques générales
- Lunettes de sécurité sportives avec une conception dynamique et séduisante
- Verre robuste en polycarbonate avec technologie éprouvée de revêtement Uvex Supravision – verre anti-buée et anti-rayures
- La monture supplémentaire en option offre une meilleure protection contre les particules, la poussière et la saleté
- Sans métal
- Couleur de la monture : anthracite, bleu
- Verre en PC : transparent
Caractéristiques de protection
- Certifiées conformes aux normes EN 166 (protection oculaire personnelle) et EN 170 (filtres UV)
- Marquage : W 166 FT CE – 2C-1,2 W1 FTKN CE
- UV400 – Protège à 100 % contre les rayons UVA et UVB dangereux jusqu’à 400 nm
Caractéristiques de confort
- Les branches ergonomiques et molles au niveau des oreilles garantissent un maintien confortable et sûr sans créer de points de pression
- Le pont nasal souple et flexible s’adapte au porteur et garantit un maintien confortable et sans pression
Spécification
Spécification
| Type de lentille | Résistant aux produits chimiques |
| Revêtement de la lentille | Antibuée, Antirayures |
| Couleur | Anthracite, bleu |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 166 EN 170 |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lunettes de sécurité ergonomiques |
| Matériau | Polycarbonate |
| Jetable | Réutilisable |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Matériau de la monture | Plastique |
| Afficher plus |