Learn More
uvex Lunettes de sécurité SuXXeed
Code produit 17727679 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Gris (23%)
Transparent
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Teinte de la lentille Conditionnement
17727679 Transparent 1 pièce
17737679 Gris (23%) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17727679 Fournisseur uvex Code fournisseur 9181265
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.20€
    10.26€ / 1 pièces
    Économisez 2.94€
    22% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-12-2026
Les Uvex suXXeed vous protègent toute la journée au travail et dans de nombreuses situations.
Lunettes de sécurité sportives avec une conception dynamique et séduisante.
Caractéristiques générales
  • Lunettes de sécurité sportives avec une conception dynamique et séduisante
  • Lentille robuste en polycarbonate avec une efficacité éprouvée uvex technologie de revêtement supravision – lentilles antibuée et résistantes aux rayures permanentes
  • La monture supplémentaire en option offre une meilleure protection contre les particules, la poussière et la saleté
  • Sans métal
Caractéristiques de protection
  • UV400 – Protection à 100 % contre les rayonnements UVA et UVB dangereux jusqu'à 400 nm
Caractéristiques de confort
  • Les branches ergonomiques et molles au niveau des oreilles garantissent un maintien confortable et sûr sans créer de points de pression
  • Le pont nasal souple et flexible s’adapte au porteur et garantit un maintien confortable et sans pression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de lentille Résistant aux produits chimiques
Revêtement de la lentille Antibuée, Antirayures
Couleur Anthracite, bleu
Certifications / conformité (Europe) EN 166 EN 170
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Lunettes de sécurité ergonomiques
Matériau Polycarbonate
Jetable Réutilisable
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Plastique
Protection UV UV400
Frame Type Étalon