Description
Lunettes de sécurité sportives avec une conception dynamique et séduisante.
Caractéristiques générales
- Lunettes de sécurité sportives avec une conception dynamique et séduisante
- Lentille robuste en polycarbonate avec une efficacité éprouvée uvex technologie de revêtement supravision – lentilles antibuée et résistantes aux rayures permanentes
- La monture supplémentaire en option offre une meilleure protection contre les particules, la poussière et la saleté
- Sans métal
Caractéristiques de protection
- UV400 – Protection à 100 % contre les rayonnements UVA et UVB dangereux jusqu'à 400 nm
Caractéristiques de confort
- Les branches ergonomiques et molles au niveau des oreilles garantissent un maintien confortable et sûr sans créer de points de pression
- Le pont nasal souple et flexible s’adapte au porteur et garantit un maintien confortable et sans pression
Spécification
Spécification
| Type de lentille | Supravision Excellence |
| Revêtement de la lentille | Antibuée, Antirayures |
| Couleur | Anthracite, citron vert |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 166 EN 172 |
| Teinte de la lentille | Gris (23%) |
| Type de produit | Lunettes de sécurité ergonomiques |
| Matériau | Polycarbonate |
| Jetable | Réutilisable |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Matériau de la monture | Plastique |
| Afficher plus |