Learn More
Agitateur à roulement SVL™ pour arbre d’agitateur SVL™
Click to view available options
Joint conique standard:
19/26
29/32
30
45/40
Conditionnement:
5 pièces
Description
- Verre borosilicaté avec raccords
- Presse-étoupes en polymère à base de PTFE, auto-lubrifiant et résistant à la corrosion
- Deux versions disponibles : Avec un filetage SVL™ pour permettre la connexion aux flacons SVL™, Avec un cône en verre dépoli Quickfit™ pour permettre la connexion aux flacons Quickfit™
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Arbre d’agitateur SVLtrade; |
| Comprend | Cône en verre à fond plat Quickfittrade; permettant la connexion au flacon Quickfittrade; |
| Joint conique standard | 19/26 |