Learn More
Adaptateur à tête fixe Quickfit™ Claisen
Code produit. 12048493
Click to view available options
Type de joint:
19/26 (condenseur), 24/29 (flacon)
24/29 (condenseur), 24/29 (flacon)
Dimensions:
Emboîture : 14/23
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 12048493
Marque: Quickfit SH6/33
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les manchons à joint en PTFE éliminent les risques de grippage des joints
  • Similaire à la tête fixe SH4, mais avec un col supplémentaire pour accueillir l’entonnoir compte-gouttes ou l’agitateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Tête fixe Claisen
Matériau Verre borosilicaté
Joint conique standard 24/49 (condenseur), 24/29 (flacon)
Type de joint 24/29 (condenseur), 24/29 (flacon)
Dimensions Emboîture : 14/23