Learn More
Couplage SVL™ pour assemblage bout à bout
Code produit. p-8002834
Click to view available options
Dimensions:
Taille du raccord : 15
Taille du raccord : 22
Taille du raccord : 42
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 12073123
Marque: SVL 70111
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Coupleur et bague d’étanchéité en plastique conçus pour fixer deux filetages en verre SVL™ de même diamètre dans un assemblage bout à bout
  • Coupleur et bague d’étanchéité en plastique conçus pour fixer deux filetages en verre SVL™ de même diamètre dans un assemblage bout à bout
  • Le coupleur est fabriqué en plastique phénolique et se compose de deux sections filetées séparées
  • Bague d’étanchéité en caoutchouc de silicone avec gaine en PTFE pour une bonne protection contre l’érosion chimique. Le diamètre interne de la bague correspond à l’alésage du filetage en verre SVL™ de sorte que le débit ne soit pas limité
  • Résistance à la chaleur jusqu’à 200°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Verrerie SVLtrade; et Quickfittrade;
À utiliser avec (application) Pour fixer deux filets verre SVLtrade; du même diamètre dans un joint vif
Comprend Bague d’étanchéité
Quantité 10 Paquets
Dimensions Taille du raccord : 15
Type Couplage SVL™