Learn More
Pinces à rodage métalliques Rotulex™
Code produit. 13191364
Click to view available options
Dimensions:
Alésage env. : 40 mm
Alésage env. : 9 mm
Taille d‘alésage approximative : 15 mm
Taille d‘alésage approximative : 20 mm
Taille d‘alésage approximative : 25 mm
Taille d‘alésage approximative : 5 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 13191364
Marque: SVL RC35
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Clips métalliques à ressort. Les pinces à rodage métalliques Rotulex™ sont conçues pour sécuriser les systèmes de verrerie Rotulex™ avec le joint à rotule et la jonction à manchon correspondants.
  • Convient aux travaux à haute température
  • Le système comprend un raccord à bille mâle, un joint torique recouvert de PTFE et un joint à cuvette femelle qui sont fixés avec la pince à rodage
  • Les composants sont vendus séparément
  • Disponible en plusieurs tailles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Pince à rodage
Matériau Métal
À utiliser avec (équipement) Système de joints sphériques Rotulex™
Dimensions Taille d‘alésage approximative : 20 mm