Learn More
Mélange de nitrobenzènes et de pentachlorobenzène SVOC 642 1000 μg/mL dans le dichlorométhane, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30318899
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30318899 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30318899 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000642DI
 Article restreint
Expédition estimée: 06-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 528-29-0, 99-35-4, 99-65-0, 100-25-4, 98-95-3, 608-93-5
Quantité 1 mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvant ou matrice Dichlorométhane