Learn More
Copan Italia™ X500 ECOUVILLON AMIES SANS CHARBON CHARBON
Code produit. 11756698
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Bleu
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 11756698
Marque: Copan Italia™ 108C.USE
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Single plastic swab suitable for throat, vaginal, wound, and skin swabs. Copan Italia™ Amies Agar Gel Swab, No Charcoal is coated with Amies agar gel, and designed for specimen transportation.
  • Single plastic swab
  • Amies gel medium
  • Suitable for throat, vaginal, wound, and skin swabs
  • For specimen transportation
Spécification
Type de milieu Amies Agar
Couleur de bouchon Bleu
À utiliser avec (application) Throat, vaginal, wound, and skin swabs. For aerobes, anerobes, and fastidious bacteria culture, and gram staining.
Matériau de la poignée Plastic
Quantité 50/Pk., 10 x 50/Cs.