Learn More
Thermo Scientific™ Système d'interface GC-MS Swap-IT™
Rendez les changements de colonne rapides et faciles. Utilisez ce système d'interface GC-MS pour changer les colonnes capillaires sans avoir à évacuer votre spectromètre de masse (MS).
464.00€ - 874.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15237508
|
Thermo Scientific™
60180-791 |
GC-MS ISQ, GC-MS/MS TSQ 8000 | Interface, écrous, ferrules et accessoires |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10702327
|
Thermo Scientific™
60180-794 |
Instruments GC-MS Agilent | Interface, écrous, ferrules et accessoires |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10230435
|
Thermo Scientific™
60180-790 |
GC-MS DSQ, GC-MS DSQ II, GC-MS PolarisQ, GC-MS ITQ uniquement | Interface, écrous, ferrules et accessoires |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10075924
|
Thermo Scientific™
60180-792 |
DSQ GC-MS, DSQ II GC-MS, PolarisQ GC-MS, ITQ GC-MS uniquement | Interface SWAP-IT uniquement |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10270005
|
Thermo Scientific™
60180-796 |
Instruments GC-MS Agilent | Interface SWAP-IT uniquement |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15247508
|
Thermo Scientific™
60180-793 |
GC-MS ISQ, GC-MS TSQ 8000 seulement | Interface SWAP-IT uniquement |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Rendez les changements de colonne rapides et faciles. Le système d'interface GC-MS Thermo Scientific™ SWAP-IT™ est un outil puissant qui permet de modifier les colonnes capillaires sans avoir à évacuer votre spectromètre de masse (MS). Il utilise un capillaire de transfert en acier inoxydable spécialement désactivé et robuste comme interface entre la colonne analytique et le détecteur MS. Le petit diamètre interne du capillaire de transfert garantit une exposition minimale à l'air et à l'eau lorsque la colonne analytique est déconnectée. Une purge à l'hélium n'est pas nécessaire. Les connexions serrées à la main le rendent rapide et facile sans avoir besoin d'outils.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.