missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Copan Italia™ X50 ECOUVILLON STUART SANS CHARBON écouvillon à prélèvement avec milieux de trans
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Bleu
Conditionnement:
50 pièces
Description
Écouvillon de prélèvement avec milieux de transport
• Ecouvillon à tige plastique avec bouchon de sécurité color-codé
• Destiné au prélèvement et transport d'échantillon susceptible de contenir des germes aérobies ou anaérobies
• Milieu de transport gélosé ou semi-gélosé
• M40: écouvillons conformes NCCLSM40-a et DIN58942-A couvre un plus grand nombre de bactéries
• Utilisable à température ambiante (4°C à 21°C) survie des bactéries pendant 48h avec les caractéristiques stables
• Amies avec charbon: recommandé pour les prélèvements de gorge, plaie, peau et vaginaux
• L'apport de charbon dans le milieu de culture Amies neutralise les toxines bactériennes et les substances inhibitrices
• Amies sans charbon: recommandé pour les prélèvements de gorge, plaie, peau et urogénitaux
• Elle permet d'effectuer la coloration de Gram ainsi que la recherche directe d'antigènes
• Stuart: recommandé pour la détection de coliformes et autres bactéries Gram(-) présents dans la gorge, plaies et prélèvements fécaux
• Cary-Blair: conseillé pour la détection d'entérocoques pathogènes dans les prélèvements fécaux
• Conditionnés sous atmosphère inerte d'azote et sous film d'aluminium
• L'emballage aluminium étanche limite l'évaporation et la déshydratation de l'écouvillon
• L'atmosphère inerte d'azote, garantit une croissance optimum des germes sensibles tels que Neisseria, Haemophilus, Streptococcus et anaérobies
• Date de péremption: 2 ans
• Ecouvillon avec milieu de transport
• Stuart sans charbon
• Ecouvillon à tige plastique avec bouchon de sécurité color-codé
• Destiné au prélèvement et transport d'échantillon susceptible de contenir des germes aérobies ou anaérobies
• Milieu de transport gélosé ou semi-gélosé
• M40: écouvillons conformes NCCLSM40-a et DIN58942-A couvre un plus grand nombre de bactéries
• Utilisable à température ambiante (4°C à 21°C) survie des bactéries pendant 48h avec les caractéristiques stables
• Amies avec charbon: recommandé pour les prélèvements de gorge, plaie, peau et vaginaux
• L'apport de charbon dans le milieu de culture Amies neutralise les toxines bactériennes et les substances inhibitrices
• Amies sans charbon: recommandé pour les prélèvements de gorge, plaie, peau et urogénitaux
• Elle permet d'effectuer la coloration de Gram ainsi que la recherche directe d'antigènes
• Stuart: recommandé pour la détection de coliformes et autres bactéries Gram(-) présents dans la gorge, plaies et prélèvements fécaux
• Cary-Blair: conseillé pour la détection d'entérocoques pathogènes dans les prélèvements fécaux
• Conditionnés sous atmosphère inerte d'azote et sous film d'aluminium
• L'emballage aluminium étanche limite l'évaporation et la déshydratation de l'écouvillon
• L'atmosphère inerte d'azote, garantit une croissance optimum des germes sensibles tels que Neisseria, Haemophilus, Streptococcus et anaérobies
• Date de péremption: 2 ans
• Ecouvillon avec milieu de transport
• Stuart sans charbon
Spécification
Spécification
| Type de milieu | Stuart Agar |
| Couleur de bouchon | Bleu |
| À utiliser avec (application) | Throat, vaginal, wound, and skin swabs |
| Matériau de la poignée | Plastic |
| Quantité | 50/Pk., 10 x 50/Cs. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu