Learn More
Hettich Lab Technology™ Rotor libre sans portoirs
Click to view available options
Vitesse max.:
15 000 tr/min
4 000 tr/min
FCR max.:
2 039 x g
2 218 x g
2 665 x g
24 400 x g
4 193 x g
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Disponible dans plusieurs configurations de nombre d’emplacements
- Configurable avec une grande variété de portoirs et de godets portoirs
Spécification
Spécification
| Type | Rotor swing-out |
| Capacité | Variété de portoirs pour tubes à centrifuger |
| FCR max. | 4 193 x g |
| Vitesse max. | 4 000 tr/min |
| À utiliser avec (équipement) | Universal 320/320 R |
| Angle | 90° |
| Nbre de positions | 4 |