Learn More
Hettich™ Rotor libre pour les centrifugeuses ROTANTA et ROTOFIX, 4 emplacements
Click to view available options
Capacité:
4 x tubes de 50 à 100 ml
Description
- Rotor swing-out
- 90°, 4 emplacements
- Pour tubes ASTM et flacons Babcock 50 ml
- Pour une utilisation avec les centrifugeuses ROTANA 460 / 460 R / 460 RC / 460 RF et ROTOFIX 46 / 46 H
- Pour le traitement des échantillons en chimie clinique, une large sélection d’adaptateurs est disponible pour accueillir les types de tubes les plus variés
Spécification
Spécification
| Description | Pour tubes ASTM et flacons Babcock 50 ml |
| Type | Rotor swing-out |
| Capacité | 4 x tubes de 50 à 100 ml |
| FCR max. | 984 x g |
| Vitesse max. | 2 000 tr/min |
| Rayon (métrique) | 220 mm |
| Rayon (métrique) Min. | 204 mm |
| Longueur max. du tube | 200 mm |
| Diamètre max. du tube | 58 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuses ROTANTA et ROTOFIX |
| Afficher plus |