Learn More
Hettich Lab Technology™ Rotor libre pour centrifugeuses ROTINA 380/380R, 2 emplacements
Click to view available options
Vitesse max.:
4 000 tr/min
Description
- Pour une utilisation avec ROTINA 380 / 380 R
- La polyvalence et la taille de la ROTINA 380 constituent un atout précieux pour tout laboratoire. Convient parfaitement aux applications cliniques, de recherche, industrielles et dans l’industrie agroalimentaire.
- Centrifugeuse haute capacité robuste et stable
- Les accessoires avec confinement biologique protègent les utilisateurs des aérosols tout en garantissant une sécurité optimale, par exemple, lors de la centrifugation d’échantillons de matière infectieuse
- Système de régulation de la température avec fonction de pré-réfrigération de -20 à +40°C
- Versa-Rotor™ pour de multiples applications
- Entièrement en acier inoxydable
- Fonctionnement silencieux
- Couvercle Easy-Lift™ / Safety-Lock™
Spécification
Spécification
| Type | Rotor swing-out |
| FCR max. | 2 397 x g |
| Vitesse max. | 4 000 tr/min |
| Rayon (métrique) | 134 mm |
| À utiliser avec (équipement) | ROTINA 380/380 R |
| Angle | 90° |
| Nbre de positions | 2 |