Learn More
Hettich™ Rotor libre pour la centrifugeuse ROTIXA 500 RS, 4 emplacements
Click to view available options
Vitesse max.:
4 500 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Rotor libre, 4 emplacements
- Pour une utilisation avec la centrifugeuse ROTIXA 500 RS
Spécification
Spécification
| Type | Rotor swing-out |
| FCR max. | 5 252 x g |
| Vitesse max. | 4 500 tr/min |
| Longueur max. du tube | 115 mm |
| Diamètre max. du tube | 40 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse ROTIXA 500 RS |
| Nbre de positions | 4 |