Learn More
Hettich™ Rotor libre pour centrifugeuses ROTOFIX 32 A et Universal 320 / 320 R, 8 emplacements
Click to view available options
Vitesse max.:
4 000 tr/min
Description
- Rotor libre, 8 emplacements
- Pour une utilisation avec les centrifugeuses Rotofix et Universal
- Les centrifugeuses Universal peuvent être utilisées à la fois pour les applications standard et spéciales, elles sont économiques et permettent d’obtenir un gain d’espace appréciable dans le laboratoire
- Les centrifugeuses ROTOFIX sont parfaitement équipées pour les tâches en chimie clinique et elles peuvent également jouer un rôle primordial en cytologie
Spécification
Spécification
| Type | Rotor swing-out |
| FCR max. | 2 415 x g |
| Vitesse max. | 4 000 tr/min |
| Rayon (métrique) | 135 mm |
| Rayon (métrique) Min. | 107 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse ROTOFIX 32 A et universelle 320/320 R |
| Angle | 45° |
| Nbre de positions | 8 |