Learn More
Eppendorf™ Rotor à godets oscillants pour centrifugeuse de paillasse
Code produit. 10034261 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
0,2 à 500 ml
5 à 25 ml
À utiliser avec (équipement):
Centrifugeuse 5702/5702 R/5702 RH
Centrifugeuse 5810/5810R.
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10034261
Marque: Eppendorf™ 5702740004
Compact, robuste et très fonctionnel
  • Pour une utilisation avec les centrifugeuses Eppendorf 5702 
  • La gamme de centrifugeuses à faible vitesse et à usage général 5702 a été spécialement conçue pour répondre aux exigences des laboratoires de recherche clinique et de culture cellulaire à rendement faible ou moyen. Grâce à leur conception compacte, elles conviennent à toutes les paillasses de laboratoire. Elles sont également silencieuses pour un environnement de travail agréable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Rotor libre sans godets
Capacité 5 à 25 ml
FCR max. 3 000 x g
Vitesse max. 4 400 tr/min
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse 5702/5702 R/5702 RH
Nbre de positions 15