Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Rotors à godets oscillants pour centrifugeuses Sigma™ série 2
Code produit. 10036111
Click to view available options
Capacité:
120 mL
2 à 6 plaques de microtitration
24 x 1,5 / 2,2 mL
24 x 1,5 x 75 mm
À utiliser avec (équipement):
Plaques de microtitration Sigma 2-6, 4-16, 4-16K, 4-16KH
Sigma 2-16 et 2-16KL
Sigma 2-16, 2-16K, 2-16KCH, 4-16, 4-16K, 4-16KH, 4-16KCH
Sigma 2-16, 2-16P, 2-16PK, 2-16K, 3-18K, 3-18KH
Sigma 2-6, 2-6E, Nacelles : 13031, 13033, 13034, 13035, 13037
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10036111
Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 11030
Utilisez ces rotors avec une charge maximale et à une vitesse maximale jusqu’à 50 000 cycles et sans grand entretien. Les rotors libres Sigma™ pour centrifugeuses Sigma™ séries 2 sont parfaits pour une utilisation dans les laboratoires de biologie médicale et de recherche.
  • Rotors à godets oscillants pour la sédimentation avec des forces centrifuges plus petites jusqu’à environ 6000 x g
  • Un rendement plus élevé peut être obtenu car il est possible de remplir complètement le tube à essai de la centrifugeuse
  • La sédimentation a lieu au milieu du fond du tube à essai permettant une séparation facile des phases
  • Sigma fournit des rotors à angle fixe, libres et à tambour correspondant à toutes les centrifugeuses Sigma
  • Les rotors Sigma sont fabriqués avec précision à partir de matériaux modernes et certifiés haute performance avec des numéros de lot traçables
  • Grâce à de nombreuses années d’expérience et à un contact étroit avec nos clients, nous sommes en mesure d’offrir une vaste sélection de rotors
  • Les rotors Sigma se caractérisent par une capacité supplémentaire ou une vitesse maximale supérieure
  • Les rotors peuvent être utilisés en continu à vitesse maximale et à +4°C dans presque toutes les centrifugeuses Sigma
Spécification
Type Rotor swing-out
Capacité 120 mL
Vitesse max. 4 000 tr/min
À utiliser avec (équipement) Sigma 2-6, 2-6E, Nacelles : 13031, 13033, 13034, 13035, 13037
Nbre de positions 4