Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Rotors à godets oscillants pour centrifugeuses Sigma™ série 2
Click to view available options
Capacité:
120 mL
2 à 6 plaques de microtitration
24 x 1,5 / 2,2 mL
24 x 1,5 x 75 mm
À utiliser avec (équipement):
Plaques de microtitration Sigma 2-6, 4-16, 4-16K, 4-16KH
Sigma 2-16 et 2-16KL
Sigma 2-16, 2-16K, 2-16KCH, 4-16, 4-16K, 4-16KH, 4-16KCH
Sigma 2-16, 2-16P, 2-16PK, 2-16K, 3-18K, 3-18KH
Sigma 2-6, 2-6E, Nacelles : 13031, 13033, 13034, 13035, 13037
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Rotors à godets oscillants pour la sédimentation avec des forces centrifuges plus petites jusqu’à environ 6000 x g
- Un rendement plus élevé peut être obtenu car il est possible de remplir complètement le tube à essai de la centrifugeuse
- La sédimentation a lieu au milieu du fond du tube à essai permettant une séparation facile des phases
- Sigma fournit des rotors à angle fixe, libres et à tambour correspondant à toutes les centrifugeuses Sigma
- Les rotors Sigma sont fabriqués avec précision à partir de matériaux modernes et certifiés haute performance avec des numéros de lot traçables
- Grâce à de nombreuses années d’expérience et à un contact étroit avec nos clients, nous sommes en mesure d’offrir une vaste sélection de rotors
- Les rotors Sigma se caractérisent par une capacité supplémentaire ou une vitesse maximale supérieure
- Les rotors peuvent être utilisés en continu à vitesse maximale et à +4°C dans presque toutes les centrifugeuses Sigma
Spécification
Spécification
| Type | Rotor swing-out |
| Capacité | 120 mL |
| Vitesse max. | 4 000 tr/min |
| À utiliser avec (équipement) | Sigma 2-6, 2-6E, Nacelles : 13031, 13033, 13034, 13035, 13037 |
| Nbre de positions | 4 |