Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Rotors à godets oscillants pour centrifugeuses Sigma™ série 3
Code produit. p-8014100
Click to view available options
Vitesse max.:
12 500 tr/min
3 000 tr/min
4 200 / 4 500 tr/min
4 200 tr/min
4 700 / 4 700 tr/min
5 000 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10427661
Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 11390
Utilisez ces rotors avec une charge maximale et à une vitesse maximale jusqu’à 50 000 cycles et sans grand entretien. Les rotors libres Sigma™ pour centrifugeuses Sigma™ séries 3 sont parfaits pour une utilisation dans les laboratoires de biologie médicale et de recherche.
  • Rotors à godets oscillants pour la sédimentation avec des forces centrifuges plus petites jusqu’à environ 6000 x g
  • Un rendement plus élevé peut être obtenu car il est possible de remplir complètement le tube à essai de la centrifugeuse
  • La sédimentation a lieu au milieu du fond du tube à essai permettant une séparation facile des phases
  • Sigma fournit des rotors à angle fixe, libres et à tambour correspondant à toutes les centrifugeuses Sigma
  • Les rotors Sigma sont fabriqués avec précision à partir de matériaux modernes et certifiés haute performance avec des numéros de lot traçables
  • Grâce à de nombreuses années d’expérience et à un contact étroit avec nos clients, nous sommes en mesure d’offrir une vaste sélection de rotors
  • Les rotors Sigma se caractérisent par une capacité supplémentaire ou une vitesse maximale supérieure
  • Les rotors peuvent être utilisés en continu à vitesse maximale et à +4°C dans presque toutes les centrifugeuses Sigma
Spécification
Type Rotor swing-out
Capacité 4 Godets
Vitesse max. 5 000 tr/min
À utiliser avec (équipement) Sigma 3K-30