Learn More
Cole-Parmer™ Pince pour thermomètre pivotante
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
6 à 8 mm
Description
Pince pour thermomètre pivotant Cole-Parmer, diamètre : 6 à 8 mm, zinc nickelé, à utiliser avec : Thermomètre, longueur : 159,01 mm, nombre par boîte : 1 de chaque, taille de l’ouverture : 6,01mm à 8,128mm
- Pince pivotante 360°
- Pince à double serrage pour verrerie délicate munie d'une partie mobile pour rotation à 360°
- Ouverture 6 à 10mm
- Pour tige statif φ max. 20mm
- Pince pour thermomètre
- Avec noix de serrage
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Pince pour thermomètre |
| Matériau | Zinc nickelé |
| À utiliser avec (équipement) | Thermomètre |
| Diamètre (métrique) | 6 à 8 mm |
| Longueur (métrique) | 159,01 mm |
| Dimensions (métrique) de la poignée | de 6,01 à 8,128 mm |
| Jaw Type | À rotation |