missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA Swivelling screw fitting

Code produit. 10389722
Click to view available options
Diamètre (métrique):
3,2 mm
9,52 mm
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10389722

Marque: BOLA D69018

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Swivelling screw fitting PPS cap, inner parts made of PTFE

  • Screw cap made of PPS with inner parts made of PTFE.
  • Probes, tubes or tubing are firstly inserted through the fitting, then the fitting is screwed on the GL neck and the inserted element can be fixed in the requested position.

Spécification

Certifications/Conformité FDA
Diamètre (métrique) 3,2 mm
Autoclavable Autoclavable
Angle du bras
Couleur Black
Flexibility Rigid
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis