Learn More
Waters Corporation Symmetry C18 Column
Code produit. 13232780
Encompass
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
40 mm
Granulométrie:
3,5 μm
5 μm
7 μm
Conditionnement:
1 pièce
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie unitSize
13232780 250 mm 3 mm 5 μm -
13210130 50 mm 2,1 mm 3,5 μm -
13280130 150 mm 4,6 mm 3,5 μm -
13210140 150 mm 2,1 mm 3,5 μm 1 pièce
13220140 50 mm 4,6 mm 3,5 μm 1 pièce
10170370 50 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
13282780 150 mm 3 mm 3,5 μm 1 pièce
10063494 100 mm 3 mm 3,5 μm -
13135009 100 mm 40 mm 7 μm -
13220130 100 mm 2,1 mm 3,5 μm 1 pièce
13230130 75 mm 4,6 mm 3,5 μm 1 pièce
13240130 100 mm 4,6 mm 3,5 μm 1 pièce
13230140 50 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
13240170 30 mm 4,6 mm 3,5 μm 1 pièce
13210410 100 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
13240410 50 mm 3 mm 3,5 μm 1 pièce
13280410 100 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit. 13232780 Fournisseur Waters Corporation Code fournisseur 186000690
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Symmetry C18 columns feature monofunctionally bonded C18 ligands on a high purity base-deactivated silica.
  • Symmetry columns have the tightest column specifications in the industry giving resulting highly reproducible chromatographic results.
  • Symmetry columns continues to set the standard for HPLC drug assays, giving you confidence in the long-term compliance of your HPLC methods.
  • No need to compromise on peak shape, selectivity, column-to-column and batch-to-batch reproducibility, or other critical performance characteristics.
  • Available in a variety of particle sizes, chemistries and dimensions.
Spécification
Diamètre (métrique) 3 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 6000 psi (415 Bar)
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 5 μm
Porosité 100 Å
Quantité 1/Ea.
Type d’USP L1
“End-capped” Oui
Type Colonne