Learn More
Waters Corporation Symmetry C8 Column
Code produit. 13202790
Encompass
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Granulométrie:
3,5 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie unitSize
13202790 100 mm 3 mm 3,5 μm 1 pièce
13280140 50 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
13290140 50 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
13230170 30 mm 4,6 mm 3,5 μm -
13242780 250 mm 3 mm 5 μm -
13292780 150 mm 3 mm 3,5 μm 1 pièce
13220410 100 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
13290410 100 mm 4,6 mm 5 μm -
8 options
Code produit. 13202790
Marque: Waters Corporation 186000698
Symmetry C8 columns feature monofunctionally bonded C8 ligands on a high purity base-deactivated silica.
  • Symmetry columns have the tightest column specifications in the industry giving resulting highly reproducible chromatographic results.
Spécification
Diamètre (métrique) 3 mm
Longueur (métrique) 100 mm
Pression max. 6000 psi (415 Bar)
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 3,5 μm
Porosité 100 Å
Quantité 1/Ea.
Type d’USP L7
“End-capped” Oui
Type Colonne