Learn More
Waters Corporation Symmetry C8 Column
Code produit. 13290410
Encompass
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Granulométrie:
3,5 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie unitSize
13290410 100 mm 4,6 mm 5 μm -
13202790 100 mm 3 mm 3,5 μm 1 pièce
13280140 50 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
13290140 50 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
13230170 30 mm 4,6 mm 3,5 μm -
13242780 250 mm 3 mm 5 μm -
13292780 150 mm 3 mm 3,5 μm 1 pièce
13220410 100 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
8 options
Code produit. 13290410
Marque: Waters Corporation 186002617
Symmetry C8 columns feature monofunctionally bonded C8 ligands on a high purity base-deactivated silica.
  • Symmetry columns have the tightest column specifications in the industry giving resulting highly reproducible chromatographic results.
Spécification
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Longueur (métrique) 100 mm
Pression max. 6000 psi (415 Bar)
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 5 μm
Porosité 100 Å
Quantité 1/Ea.
Type d’USP L7
“End-capped” Oui
Type Colonne