Learn More
Waters Corporation Symmetry C8 Prep Column
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
Diamètre (métrique):
7,8 mm
19 mm
30 mm
Description
- No need to compromise on peak shape, selectivity, column-to-column and batch-to-batch reproducibility, or other critical performance characteristics.
- Available in a variety of particle sizes, chemistries and dimensions.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 7,8 mm |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Pression max. | 6000 psi (415 Bar) |
| Forme des particules | Sphérique |
| Granulométrie | 5 μm |
| Porosité | 100 Å |
| Quantité | 1/Ea. |
| Type d’USP | L7 |
| “End-capped” | Oui |
| Type | Colonne préparative |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.