Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Syncronis™ C18
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
À utiliser pour les séparations en phase inverse d’interaction hydrophobe.
Obtenez des séparations de chromatographie liquide (LC) cohérentes et reproductibles grâce aux colonnes Thermo Scientific™ Syncronis™ C18. L’utilisation de phase stationnaire en silice ultra-pure à grande surface spécifique et au revêtement dense minimise les interactions secondaires et permet d’obtenir des séparations robustes à haute résolution. Le double “end-capping” fournit une plus grande couverture de surface et une inertie accrue vis-à-vis des composés basiques. Fabriquées et testées de manière rigoureuse dans des installations ISO 9000, ces colonnes sont conçues pour répondre à un vaste éventail de besoins analytiques (développement rapide de méthodes, analyse quantitative et contrôle qualité, notamment).
- La phase stationnaire rigoureusement testée et associée à une silice de qualité optimale garantit l’homogénéité et la prévisibilité des performances LC.
- Le revêtement de surface dense en silice minimise les interactions secondaires et les traînées de pic
- Double end-capping pour une plus grande couverture de surface
- Fabriquées, emballées et testées dans des installations certifiées ISO-9000
- Chaque colonne est testée individuellement pour répondre aux exigences strictes de rétention, d’efficacité et de symétrie des pics
- Processus de conditionnement automatisé optimisé
- 1,7 μm pour les séparations LC rapides hautes performances (UHPLC), 3 μm et 5 μm pour les analyses HPLC plus classiques
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 3 mm |
| À utiliser avec | UHPLC |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Pression max. | 18130 psi (1250 bars) |
| Granulométrie | 1,7 μm |
| pH | 2 à 9 |
| Porosité | 100 Å |
| Surface spécifique | 320 m²/g |
| Température | 60°C |
| Afficher plus |