Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Syncronis™ C18
Code produit. 13403959 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
10 mm
30 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Granulométrie:
1,7 μm
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 13403959
Marque: Thermo Scientific™ 97103053030
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser pour les séparations en phase inverse d’interaction hydrophobe.
Obtenez des séparations de chromatographie liquide (LC) cohérentes et reproductibles grâce aux colonnes Thermo Scientific™ Syncronis™ C18. L’utilisation de phase stationnaire en silice ultra-pure à grande surface spécifique et au revêtement dense minimise les interactions secondaires et permet d’obtenir des séparations robustes à haute résolution. Le double “end-capping” fournit une plus grande couverture de surface et une inertie accrue vis-à-vis des composés basiques. Fabriquées et testées de manière rigoureuse dans des installations ISO 9000, ces colonnes sont conçues pour répondre à un vaste éventail de besoins analytiques (développement rapide de méthodes, analyse quantitative et contrôle qualité, notamment).
Grande reproductibilité des séparations
  • La phase stationnaire rigoureusement testée et associée à une silice de qualité optimale garantit l’homogénéité et la prévisibilité des performances LC.
Excellentes formes de pic pour une sensibilité et une résolution améliorées
  • Le revêtement de surface dense en silice minimise les interactions secondaires et les traînées de pic
  • Double “end-capping” pour une plus grande couverture de surface
Exceptionnelle cohérence de colonne à colonne
  • Fabriquées, emballées et testées dans des installations certifiées ISO-9000
  • Chaque colonne est testée individuellement pour répondre aux exigences strictes de rétention, d’efficacité et de symétrie des pics
  • Processus de conditionnement automatisé optimisé
Disponibles en trois granulométries
  • 1,7 μm pour les séparations LC rapides hautes performances (UHPLC), 3 μm et 5 μm pour les analyses HPLC plus classiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 3 mm
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 9
Porosité 100 Å
Surface spécifique 320 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Gamme de produits Syncronis
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 16 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse