Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Syncronis™ Silica
Code produit. 11537991 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Granulométrie:
1,7 μm
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 11537991
Marque: Thermo Scientific™ 97005012101
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Optimisez la reproductibilité de la chromatographie en phase liquide et la productivité du laboratoire grâce aux colonnes LC Syncronis Silica.
Optimisez la reproductibilité des séparations chromatographiques en phase normale à l’aide des colonnes LC Thermo Scientific™ Syncronis™ Silica. Les milieux de silice à grande surface, ultra-pure et désactivée vis-à-vis des bases assurent des séparations robustes et à haute résolution des composés organiques apolaires et modérément polaires par chromatographie en phase normale. Fabriquées et testées de manière rigoureuse dans des installations certifiées ISO-9000, ces colonnes sont conçues pour répondre à un vaste éventail de besoins analytiques (développement rapide de méthodes, analyse quantitative et contrôle qualité, notamment).
Excellente reproductibilité en chromatographie en phase normale
  • La silice de qualité supérieure garantit des performances LC homogènes et prévisibles
  • Exceptionnelle cohérence de colonne à colonne
  • Fabriquées, conditionnées et testées dans des installations certifiées ISO 9000
  • Chaque colonne est testée individuellement pour répondre aux exigences strictes de rétention, d’efficacité et de symétrie des pics
  • Processus de conditionnement automatisé optimisé
Disponibles en trois granulométries
  • 1,7 µm pour les séparations LC hautes performances (UHPLC) rapides
  • 3 µm et 5 µm pour une analyse HPLC plus traditionnelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Cartouche de garde, 4/boîte
Diamètre (métrique) 2,1 mm
À utiliser avec Support Thermo Scientific UNIGUARD à raccord direct et indépendants
Longueur (métrique) 10 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 100 Å
Surface spécifique 320 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L3
Phase stationnaire Silice
Gamme de produits Syncronis
Matériau de remplissage Base-Deactivated Silica
Type de colonne Phase normale
Phase Phase normale
Type Cartouche de garde, 4/boîte