Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Syncronis™ Silica
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Optimisez la reproductibilité des séparations chromatographiques en phase normale à l’aide des colonnes LC Thermo Scientific™ Syncronis™ Silica. Les milieux de silice à grande surface, ultra-pure et désactivée vis-à-vis des bases assurent des séparations robustes et à haute résolution des composés organiques apolaires et modérément polaires par chromatographie en phase normale. Fabriquées et testées de manière rigoureuse dans des installations certifiées ISO-9000, ces colonnes sont conçues pour répondre à un vaste éventail de besoins analytiques (développement rapide de méthodes, analyse quantitative et contrôle qualité, notamment).
- Silice de qualité supérieure garantissant des performances homogènes et prévisibles lors de la chromatographie liquide
- Exceptionnelle cohérence de colonne à colonne
- Fabriquées, emballées et testées dans des installations certifiées ISO-9000
- Chaque colonne est testée individuellement pour répondre aux exigences strictes de rétention, d’efficacité et de symétrie des pics
- Processus de conditionnement automatisé optimisé
Disponibles en trois granulométries
- 1,7 µm pour des séparations LC rapides très hautes performances (UHPLC)
- 3 µm et 5 µm pour une analyse HPLC plus traditionnelle
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Cartouche de garde, 4/boîte |
| Diamètre (métrique) | 4 mm |
| À utiliser avec | Support Uniguard à raccord direct et indépendant |
| Longueur (métrique) | 10 mm |
| Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 100 Å |
| Surface spécifique | 320 m²/g |
| Température | 60°C |
| Afficher plus |