Learn More
Agilent BioTek Lecteur de microplaques hybride multimode Synergy Neo2
GREENER_CHOICE
Code produit. 17248029 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Modèle:
NEO2
NEO2ALPHABT
NEO2ALPHAT
NEO2M
NEO2MALPHA
NEO2MALPHAB
NEO2MALPHABT
NEO2MALPHAT
NEO2MB
NEO2MBT
NEO2MON
NEO2MT
NEO2S
NEO2SALPHA
NEO2SM
NEO2SMALPHA
NEO2SMALPHAB
NEO2SMB
NEO2T
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17248029
Marque: Agilent BioTek N2MBSN
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le Synergy Neo2 de est un lecteur multimode hybride avec incubation à 65°C et agitation linéaire / orbitale / orbitale double. TRF laser et laser Alpha, plus détecteurs 4 PMT, y compris une double tête de lecture PMT pour des mesures ratiométriques ultrarapides.
Le lecteur de microplaques multimode BioTek Synergy Neo2 est doté d’une technologie hybride brevetée, avec des trajets optiques indépendants qui garantissent d’excellentes performances dans tous les modes de détection. Les monochromateurs quadruples à bande passante variable, les optiques sensibles à haut filtre de transmission, le TRF laser et jusqu’à 4 PMT assurent des mesures ultrarapides.
Des contrôles environnementaux avancés, notamment le contrôle du CO2 / O2, l’incubation à 70°C et l’agitation variable prennent en charge les dosages de cellules vivantes. BioStack Neo offre une automatisation sans intervention, un débit élevé, des cubes de filtres marqués par code-barres pour rationaliser les flux de travail et limiter les erreurs. Le puissant logiciel Gen5 offre un contrôle complet du lecteur, une analyse puissante des données, une automatisation et une intégration LIMS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme d’absorbance 230 à 999 nm, incréments de 1 nm
Précision Monochromateur : ±2 nm ; < 1 % à DO 2,0, < 3 % à DO 3,0
Certifications/Conformité Marquage CE et TUV. Conforme RoHS.
Plage de concentrations en CO2 0 à 20%
Profondeur (métrique) 52,5 cm
Profondeur (impériale) 20,7 in
Température de l’incubateur ±0,2°C à 37°C
Agitation Linéaire, orbitale, double orbitale
Plage dynamique 0 à 4 de dia. ext.
Volume distribué 5 à 1 000 μl, par incréments de 1 μl
À utiliser avec (application) HTS, biomarqueur, acide nucléique, quantification des protéines, cinétique rapide, HTRF, SNP, TR FRET, BRET, cytokines, ELISA, FP
Hauteur (impériale) 16,1 in
Hauteur (métrique) 41 cm
Linéarité ≤ 1 % avec DO de 0 à 3
Comprend Monochromateur : ABS ; FI et LUM ; Filtre : Haut à double filtre FI / FP / TRF et LUM ; laser Alpha / TRF ; fond de filtre FI / FP / TRF
Modèle NEO2MB
Type de produit Lecteur de microplaques multimode
Consommation électrique 250 W max.
Résolution 0,0001 OD
Poids (impériale) 78 lb.
Poids (métrique) 35 kg
Largeur (impériale) 15,4 in
Largeur (métrique) 39 cm
Type de détecteur Photodiode, Fluorescence / Alpha : PMT double ou PMT simple (en option)
Software Type Logiciel d’analyse des données Gen5, Gen5 Secure pour une conformité à la norme 21 CFR Part 11 (en option)
Source lumineuse Flash au xénon