Description
- Écran de conversion de lumière UV à lumière bleue
- Zone de 25 x 30 cm
convertisseur, uv à bleu, écran bleu
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Colorants sûrs |
| Type de produit | Écran de conversion |
| Quantité | 1 chaque |
| Couleur | Bleu |
| À utiliser avec (équipement) | Syngene Gbox |
| Dimensions | 25 x 30 cm |