Description
- Éclairage LED haute intensité en option pour GBOX
- Unités d’éclairage : rouge, vert, bleu et infrarouge
- Inclut le bras et des dispositifs électroniques
LED haute intensité, multiplexage. Fluorescence, transferts Western
Spécification
Spécification
| Gamme de produits | Syngene |
| À utiliser avec (application) | Transferts Western par fluorescence |
| À utiliser avec (équipement) | Syngene Gbox |
| Quantité | 1Chaque |
| Longueur d’ondes | Bleu, vert, rouge, infrarouge |
| Type de produit | HILED |