Learn More
Syngene™ Module de lumière épiscopique UV
Tous les produits Syngene Produits
Click to view available options
Longueur d’ondes:
254 nm
254 nm, 365 nm
302 nm
302 nm, 254 nm
302 nm, 365 nm
365 nm
Conditionnement:
1 pièce
Description
La nouvelle génération G:BOX avec caméra haute résolution et logiciel GeneSys contrôlé par l’application pour toutes les exigences de fluorescence.
Documentation sur gel et système d’analyse
Documentation sur gel et système d’analyse
- Système modulaire
- Chambre noire étanche à la lumière, adaptée à la fluorescence avec possibilité de mise à niveau pour la chimiluminescence
- Caméra de 3,8 MP 16 bits avec mise au point automatique, exposition automatique et capture en série
- Contrôle d’intégration pour la capture de bandes peu visibles ou de caractéristiques faibles à partir de n’importe quel gel
- Mise en champ neutre pour la correction du bruit de fond
- Options de sélection de filtres pour la détection d’une large gamme de teintures et de colorants
- Le logiciel GeneSys comprend une base de données de centaines d’applications
- Le système inclut un zoom motorisé en série et une roue porte-filtres motorisée
- L’éclairage interne provient d’un transilluminateur UV en option ou d’un modèle LED à lumière bleue afin d’accroître les applications possibles avec le G:BOX F3
- Avec copies illimitées du logiciel d’analyse GeneTools
- Gels d’électrophorèse – bromure d’éthidium, bleu de Coomassie, coloration à l’argent, SYBR™ Gold, SYBR™ Green, SYBR™ Safe, GelStar™, SYPRO™ Red , SYPRO™ Ruby, SYPRO™ Orang, fluorescéine, Rhodamine Red™, Texas Red™, Pro-Q™ Diamond, Deep Purple™
- Fluorescence étendue pour une utilisation avec le module d’éclairage épiscopique RVB
- Plaques de gélose
- Cellules dans des flacons
- Autoradiogrammes
- Membranes
- Points et transferts slot
- Plaques CCM
- Plaques de microtitration
- Macro-arrays
Spécification
Spécification
| Intensité | Fixe |
| Longueur d’ondes | 254 nm |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes G:BOX |
| Type | Lumière épiscopique UV, onde courte |