Learn More
Syngene™ Tube UV à ondes longues
Tous les produits Syngene Produits
Click to view available options
Longueur d’ondes:
365 nm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour une utilisation avec tous les transilluminateurs modèles GX et GE
- Longueur d’onde de 365 nm
- Onde longue
Spécification
Spécification
| Longueur d’ondes | 365 nm |
| À utiliser avec (équipement) | Tous les transilluminateurs modèles GX/GE |
| Type | Tube UV à longue longueur d’onde |