Learn More
Syngene™ Écran de conversion de lumière visible
GREENER_CHOICE
Code produit. p-8011046 Tous les produits Syngene Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Systèmes G:BOX
Systèmes IG/UG et DG
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12894058
Marque: Syngene™ GECONVERT5
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez le convertisseur de lumière visible en association avec votre transilluminateur UV. L’écran de conversion de lumière visible Syngene™ fournit une surface blanche pour visualiser les gels de protéines visibles.
  • Le convertisseur de lumière visible associé à un transilluminateur UV fournit une surface blanche pour visualiser les gels de protéines visibles.
Spécification
Intensité Fixe
Longueur d’ondes 302 nm
Description UV (White)
À utiliser avec (équipement) Systèmes IG/UG et DG
Type Converter Plate