Learn More
PURUS™ Papier synthétique pour salle blanche
Tous les produits Purus Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rose
Vert
Dimensions:
A3
A4
Poids (métrique):
100 gsm
105 gsm
80 gsm
Quantité:
250 feuilles/sachet, 10 sachets/boîte
250 feuilles/sachet, 5 sachets/boîte
Conditionnement:
10 pièces
250 pièces
5 pièces
Description
- Offre une résistance à la traction élevée et une excellente résistance à la chaleur pour une meilleure efficacité de copie et d’impression
- La technologie de reliure exclusive produit de très faibles niveaux de particules, de résidus non volatils (RNV) et de substances extractibles ioniques
- La technologie de coupe haute précision unique garantit un dimensionnement et une propreté uniformes
- Produit en salle blanche ISO 4 (classe 10)
- Recyclables
- Convient pour une utilisation dans les salles blanches ISO 4 à 5 (classe 10 à 1000)
Spécification
Spécification
| Matériau | Synthétique |
| Couleur | Blanc |
| Description | Papier pour salle blanche, perforé à 4 trous |
| Dimensions (L x l) | 210 x 297 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| À utiliser avec (application) | Pour les salles blanches de classe 10 à 1000, l’écriture, l’impression et la photocopie dans des environnements propres |
| Papier ordinaire | Oui |
| Type de produit | Papier pour salle blanche |
| Quantité | 250 feuilles/sachet, 10 sachets/boîte |
| Dimensions | A4 |
| Afficher plus |