Learn More
PURUS™ Papier synthétique pour salle blanche
Papier pour salle blanche à l’excellente résistance à la traction. Pour l’écriture, l’impression et la photocopie dans les environnements de salles blanches. Le papier pour salle blanche PURUS™, recyclable, offre une excellente qualité d’impression et une adhérence thermique au toner.
24.45€ - 217.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour les salles blanches de classe 10 à 1000, l’écriture, l’impression et la photocopie dans des environnements propres |
Papier ordinaire | Oui |
Type de produit | Papier pour salle blanche |
Code produit | Marque | Format | Couleur | Poids (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Couleur | Poids (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15713579
|
PURUS™
LCIB 2025C |
A4 | Bleu | 80 gsm | 250 feuilles/sachet, 10 sachets/boîte |
196.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15743579
|
PURUS™
LCIG 2017C |
A4 | Vert | 80 gsm | 250 feuilles/sachet, 10 sachets/boîte |
212.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15753579
|
PURUS™
LCIK 2029C |
A4 | Rose | 80 gsm | 250 feuilles/sachet, 10 sachets/boîte |
198.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15773579
|
PURUS™
LCIW 2014C |
A4 | Blanc | 80 gsm | 250 feuilles/sachet, 10 sachets/boîte |
190.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15783579
|
PURUS™
LCIW 2025C-4 |
A4 | Blanc | 100 gsm | 250 feuilles/sachet, 10 sachets/boîte |
217.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15793579
|
PURUS™
LCIY 2016C |
A4 | Jaune | 80 gsm | 250 feuilles/sachet, 10 sachets/boîte |
204.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15763579
|
PURUS™
LCIW 2030C |
A4 | Blanc | 105 gsm | 250 feuilles/sachet, 10 sachets/boîte |
24.45€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15723579
|
PURUS™
LCIB 2040C |
A3 | Bleu | 80 gsm | 250 feuilles/sachet, 5 sachets/boîte |
198.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Offre une résistance à la traction élevée et une excellente résistance à la chaleur pour une meilleure efficacité de copie et d’impression
- La technologie de reliure exclusive produit de très faibles niveaux de particules, de résidus non volatils (RNV) et de substances extractibles ioniques
- La technologie de coupe haute précision unique garantit un dimensionnement et une propreté uniformes
- Produit en salle blanche ISO 4 (classe 10)
- Recyclables
- Convient pour une utilisation dans les salles blanches ISO 4 à 5 (classe 10 à 1000)
Spécification
Autoclavable | |
Pour les salles blanches de classe 10 à 1000, l’écriture, l’impression et la photocopie dans des environnements propres | |
Oui | |
Papier pour salle blanche |