Learn More
Eau de mer synthétique pour ASTM 665 / IP 135, Paragon Scientific™
Code produit 16000430
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
300 ml
500 ml
10 x 30 ml
5 l
Conditionnement:
10 pièces
300mL
500mL
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16000430 5 l 5L
16070420 10 x 30 ml 10 pièces
16080420 300 ml 300mL
16090420 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16000430 Fournisseur Paragon Scientific Code fournisseur SSWS5L
 Article restreint
Expédition estimée: 24-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Un réactif analytique de haute qualité fabriqué et certifié conforme pour une utilisation dans ASTM D665 / IP135, la méthode d'essai standard pour prévenir les rouillages caractéristiques de l'huile minérale inhibiée en présence d'eau.
  • Réactif analytique synthétique pour l'eau de mer fabriqué conformément à la norme ASTM D665 / IP135 .
  • Fourni avec un certificat qui comprend une estimation de l'incertitude de fabrication.
  • Garantit une conformité totale aux exigences de la méthode d'essai ASTM et IP pour la préparation des réactifs.
  • Conditionné dans un emballage pratique en boîtes à dose unique ou multidoses.
  • Économique et gain de temps
  • Certificat de fabrication et MSDS inclus
  • Durée de conservation de 12 mois
Spécification
Certifications/Conformité ASTM 665, IP 135
Quantité 5 l