Learn More
Invitrogen™ Coloration pour gel de protéines SYPRO™
Code produit. 18795435
Click to view available options
Couleur:
Mandarine
Orange
Rouge
Rubis
Quantité:
500 μl
10 x 50 μl
200 ml
1 l
5 l
3 x 1 litre
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
1L
200mL
3 pièces
5L
Code produit. 18795435
Marque: Invitrogen™ S12000X3
Edge
Les colorants de gel protéique SYPRO sont des colorants fluorescents sensibles et faciles à utiliser pour les protéines totales séparées par l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide (PAGE).
Les colorants de gel protéique SYPRO sont des colorants fluorescents sensibles et faciles à utiliser pour les protéines totales séparées par l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide (PAGE). Les protéines colorées peuvent être visualisées à l’aide d’un transilluminateur UV ou lumière bleue standard ou d’un équipement d’imagerie contenant les filtres ou le laser appropriés. Les colorants de gel protéique SYPRO offrent de nombreux avantages par rapport à la coloration bleue Coomassie et argent, dont un protocole de coloration rapide, en une étape, ne nécessitant pas de décoloration, une gamme linéaire dynamique sur trois ordres de grandeur et une variation protéine-à-protéine très faible dans la coloration.
SYPRO Ruby Protein Gel Stain features include:
• Convenient—ready-to-use formulation
• High sensitivity—detection to 0.25 to 1 ng
• Effective staining for 1D and 2D gels
• Can be multiplexed with other gel stains such as Pro-Q Diamond phosphoprotein gel stain or Pro-Q Emerald 300 glycoprotein gel stain
• Compatible with subsequent analysis of proteins by Edman-based sequencing or mass spectrometry
SYPRO Orange and SYPRO Red protein gel stain features include:
• Sensitive—detection to 4 to 8 ng
• Fast—rapid staining time of 10–60 min
• Best for 1D gels
• SYPRO Orange: Ex: 300, 470 nm, Em: 570 nm
• SYPRO Red: Ex: 300, 550 nm, Em: 630 nm
SYPRO Tangerine Protein Gel Stain features include:
• Sensitive—detection to 4 to 8 ng
• Fast—rapid staining time of 10 to 60 minutes
• Best for 1D gels
• Does not require fixation with acetic acid
• Compatible with subsequent gel staining, western blotting, zymography, electroelution or mass spectrometry
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage La coloration de gel protéique SYPRO™ Ruby est stable pendant au moins 9 mois lorsqu’elle est conservée à température ambiante et à l’abri de la lumière.
Emplacement de détection Détection sur gel
Couleur Rubis
Concentration 1X
Méthode de détection Fluorescence
Marqueur ou colorant SYPRO Ruby
Type de produit Protein Gel Stain
Gamme de produits SYPRO
Quantité 3 x 1 litre
Conditions d’expédition Température ambiante
Molécule cible Protéine
Excitation / émission 280, 450/610 nm