Learn More
Hamilton™ Seringue
Click to view available options
Volume (métrique) d’échantillon:
2,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) d’échantillon | 2,5 ml |
| Diamètre (métrique) Tube interne | 7,29 mm |
| Diamètre (métrique) de la tige externe | 9,53 mm |
| Diamètre (métrique) de la tubulure extérieure | 9,53 mm |
| Modèle | 1002 TLL SYR |
| Type | Seringue |