Learn More
Socorex™ Seringues en verre Dosystrade;
Code produit. p-8007533
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 1 ml
0,2 à 5 ml
0,5 ml à 2 ml
1 à 10 ml
1 à 20 ml
1 à 30 ml
1 à 50 ml
10 à 150 ml
10 à 200 ml
Type de connexion:
Buse Luer
Luer-Lock
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
3 pièces
Code produit. 10477072
Marque: Socorex™ 155.0502
Les seringues en verre borosilicaté résistantes peuvent être stérilisées et réutilisées. Les seringues en verre Socorextrade; Dosystrade; offrent une alternative économique aux seringues en plastique jetables et sont faciles à démonter pour le nettoyage.
ulliStructure en verre borosilicaté./liliExcellente résistance aux produits chimiques, à la chaleur et aux chocs./liliAlternative économique aux seringues en plastique jetables./liliPiston et corps usinés de précision./liliExcellent raccord et étanchéité liquide (pas étanche aux gaz)./liliGraduations permanentes et haute visibilité./liliBuses Luer en verre et Luer-Lock en métal disponibles./liliPeut être stérilisée jusqu’à 160deg;C / 320deg;F./liliTrès facile à démonter et à nettoyer./li/ul
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Verre, Verre (cylindre), Verre (piston), Métal (pointe)
Type de produit Seringue
Graduations 0,1 ml
Quantité 3/boîte
Volume (métrique) 0,5 ml à 2 ml
Type de connexion Luer-Lock
Graduated Oui