Learn More
Agilent BioTek Manifold à seringue, plaques à 12 puits
Code produit. 16532112 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Plaques à 12 puits ; instruments de lavage et de lecture de microplaques Agilent BioTek ; le module distributeur à seringues doubles nécessite 2 collecteurs de seringues
Conditionnement:
12 pièces
Code produit. 16532112
Marque: Agilent BioTek 1260536S
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le manifold à seringue, plaques à 12 puits, est autoclavable et à utiliser avec les laveurs et les lecteurs de microplaques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Plaques à 12 puits ; instruments de lavage et de lecture de microplaques Agilent BioTek ; le module distributeur à seringues doubles nécessite 2 collecteurs de seringues