Learn More
Masterflex™ Programmable, multi-seringue, pompe d’injection/retrait
Click to view available options
Nombre de canaux:
10
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le programme intégré vous permet d’entrer jusqu’à huit commandes pour exécuter une variété de fonctions— Vous pouvez même répéter des commandes jusqu’à dix fois ; tous les paramètres sont stockés dans la mémoire non volatile.
- Les pompes disposent d’une large gamme dynamique (100 000 :1 ) permettant des débits allant d’une faucille lente à un flux régulier.
- L’interface RS-232 vous permet de faire fonctionner votre pompe à partir d’un ordinateur personnel en utilisant quelques commandes simples— pour les pompes de connexion en guirlande !
- L’écran LCD alphanumérique rétroéclairé vous guide tout au long des procédures de configuration et d’utilisation.
Spécification
Spécification
| Débit | Débit max. 147 ml/min par seringue |
| Connecteurs | Interface RS-232 |
| Comprend | Cordon de 6 pi avec fiche de mise à la terre (prise standard américaine sur le modèle 115 VAC et prise européenne sur les modèles 230 VAC) |
| Force linéaire (impériale) | 40 lb |
| Reproductibilité | ± 0,2% |
| Alimentation électrique | 230 VCA |
| Type d’affichage | LCD rétroéclairé |
| Nombre de canaux | 10 |
| Hauteur totale (impériale) | 12 po |
| Longueur totale (impériale) | 11 po |
| Afficher plus |