Learn More
Terumo™ Tuberculine STE pour seringue
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
Calibre 25
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Simplicité d’utilisation
Spécification
Spécification
| Calibre d’aiguille | Calibre 25 |
| Longueur (métrique) | 15 mm |
| Type de produit | Tuberculine STE pour seringue |
| Conditionnement | 100/paquet |
| Volume (métrique) | 1 mL |