Learn More
Thermo Scientific™ Seringues pour instruments HPLC Thermo Scientific™
Code produit. p-4525939 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
250 μl
500 μl
2,5 ml
À utiliser avec (équipement):
HPLC LCQ
Échantillonneur automatique AS1000, AS3000
Échantillonneur automatique AS3000, AS3500
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10782127
Marque: Thermo Scientific™ 365ILT21
Les seringues Thermo Scientific™ pour instruments HPLC Thermo Scientific permettent des injections simples, précises et reproductibles.
Les seringues Thermo Scientific™ pour instruments HPLC Thermo Scientific permettent des injections simples, précises et reproductibles.
  • Pointe carrée pour éviter d’endommager l’injecteur
  • Large éventail de volumes
  • Précision de la fabrication en verre borosilicaté et en acier inox
  • Conception solide et marquages faciles à lire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Calibre d’aiguille Calibre 22
Longueur (impériale) de l’aiguille Aiguille amovible de 2 po
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique HPLC
Jetable Non
Volume (métrique) 250 μl
À utiliser avec (équipement) HPLC LCQ