Learn More
Ensemble System Suitability USP pour C organique total (COT) adapté à une utilisation avec les analyseurs Sievers 900/M9, Reagecon
Code produit 14812221 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3 x 35 ml
Conditionnement:
3 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
14812221 3 x 35 ml 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 14812221 Fournisseur Reagecon Code fournisseur RTOCUSP1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.00€
    240.15€ / 3 pièces
    Économisez 12.85€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-02-2027
Produit extrêmement pur et spécifique fabriqué à partir de matières premières ultra-pures à l’aide d’un procédé exclusif.
  • Étalon de référence carbone organique / inorganique total (COT/CIT), matériau de référence pour le carbone organique / inorganique (COT/CIT).
  • Comprend les produits suivants :
    • Norme RTOCRs-TOC USP Solution standard de saccharose Rs (0,5 mg/LC)
    • Norme RTOCRss-TOC USP Solution d'évaluation de l'adéquation du système 1 : 4-benzoquinone (0,5 mg/LC)
    • Norme RTOCW-TOC USP Eau réactive Rw
  • Pureté et spécification extrêmement élevées.
  • Produit à partir de matières premières ultra pures, y compris de l’eau préparée par un procédé exclusif.
  • Présenté en flacons fabriqués, nettoyés et lixiviés, par un procédé exclusif spécifique au produit.
  • Les produits RTOCRS et RTOCRss ont été préparés et certifiés gravimétriquement sur la base du poids/volume selon une spécification de ±2%.
  • Reagecon détient l'accréditation IEC/ISO 17025 pour l'étalonnage des balances et pipettes de laboratoire (INAB Ref : 265C).
  • Les certificats d'étalonnage des équipements qui en résultent sont délivrés conformément aux exigences de la norme ISO/IEC 17025.
  • La concentration de ces étalons est vérifiée à l'aide d'un analyseur de carbone organique total (COT) calibré haute performance utilisant ’Reagecon. ISO Méthode d'essai accréditée 17025 (INAB Réf. : 264T).
  • L'étalonnage de l'instrument TOC est réalisé à l'aide d'un échantillon de haute pureté ISO Norme de COT accréditée Guide 34 similaire en valeur de concentration de COT à ce produit.
Spécification
Description Accuracy: ± 2%, Matrix: water
Conditionnement Flacon en verre COT avec septa et bouchon
Concentration RTOCRs-TOC Standard USP Standard Sucrose Solution Rs (0.5 mg/L C), RTOCRss-TOC Standard USP System Suitability Solution 1 4-Benzoquinone (0.5 mg/L C)
Technique Analyse COT
Quantité 3 x 35 ml