Learn More
Abnova™ Sonde SYT9/CEN11p FISH
Code produit. 16003065
Click to view available options
Quantité:
100 μl
200 μl
Conditionnement:
100µL
200µL
Code produit. 16003065
Marque: Abnova™ FG0047.200uL
Includes
Contre-coloration DAPI (1500 ng/ml) 250 μl
Sondes FISH marquées pour l’identification de l’amplification génétique à l’aide de la technique d’hybridation in situ fluorescente.
La technique FISH est une technique utilisée pour identifier et localiser la présence ou l’absence de séquences d’ADN spécifiques sur les cellules et les tissus. Abnova a développé une gamme de sondes FISH pour la détection de l’amplification, de la perte et de la translocation de gènes. Chaque sonde FISH est dotée d’une paire de sondes marquées au fluorophore spécifiques à un locus provenant d’une bibliothèque de chromosomes bactériens (BAC).
Avantages
  • Sondes bicolores pour une détection rapide, sensible et spécifique
  • Travaillez sur la propagation des métaphases, les tissus enrobés de paraffine et les tissus congelés
  • Identifiez l’amplification, la perte et la translocation des gènes
  • Rapport signal-bruit élevé
  • Réactivité croisée faible
Spécification
Contenu et stockage Stockage à 4°C dans l’obscurité.
Marqueur ou colorant FITC, Texas Red
À utiliser avec (application) Hybridation fluorescente in situ (cellule)
Comprend Coloration de contraste DAPI (1500 ng/ml) 250 ul
Site 11p15.4, 11p11.12
Sonde SYT9, CEN11p
Type de produit Sonde FISH SYT9/CEN11p
Quantité 200 μl