Learn More
Invitrogen™ SYTO™ Green Fluorescent Nucleic Acid Stains
Description
The SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains exhibit bright, green fluorescence upon binding to nucleic acids. These dyes are cell-permeant and can be used to stain RNA and DNA in live cells, dead cells, and bacteria. Because the dye characteristics and staining pattern of the SYTO dyes may vary, we offer 10 different SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains available individually along with the SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stain Sampler Kit #1 (containing SYTO 11–14, 16, 21, 24, and 25) to enable researchers to find the most appropriate green-fluorescent SYTO stain for their system . We also provide the SYTOX Green Nucleic Acid Stain (Cat. No. S7020 and R37109), which is a cell-impermeant green-fluorescent stain used for staining dead cells or performing nuclear counterstaining in fixed cells.
Le colorant d’acides nucléiques fluorescent vert SYTO 11 perméant aux cellules présente une fluorescence verte et brillante au moment de la liaison à des acides nucléiques. Du fait que le schéma de coloration des colorants SYTO en cellules vivantes peut varier entre les types de cellules, nous proposons le kit d’échantillons de colorations d’acides nucléiques fluorescentes vertes SYTO n 1 (S-7572) afin de permettre aux chercheurs de trouver la coloration fluorescente verte SYTO la plus adaptée à leur système. Solution de 5 mM dans du DMSO.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaire, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), détection et coloration par immunofluorescence, suivi microbien, noyau, nucléoles et enveloppe nucléaire, traçage des organites
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Vert |
| Concentration | 5 mM solution in DMSO |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière. |
| Gamme de longueur d’onde d’excitation | 508 nm |
| Type de colorant | SYTO 11 Green |
| À utiliser avec (application) | Fluorescent Labeling, Live Cell Imaging, Microarray |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Tampon de stockage | DMSO |
| Quantité | 250 μL |
| Volume (métrique) | 250 μl |
| Afficher plus |