Learn More
Invitrogen™ SYTO™ Green Fluorescent Nucleic Acid Stains
Code produit. p-200008745
Click to view available options
Type de colorant:
SYTO 11 Green
SYTO 12 Green
SYTO 13 Green
SYTO 14 Green
SYTO 16 Green
SYTO 21 Green
SYTO 24 Green
SYTO 9 Green
SYTO BC Green
SYTO Green Dyes 11-14, 16, 21, 24, and 25
SYTO RNASelect Green
Quantité:
1 Kit (50 μL each)
100 μL
250 μL
315 μL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10237582
Marque: Invitrogen™ S34854
Edge
SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains exhibit bright, green fluorescence upon binding to nucleic acids. These dyes are cell-permeant and can be used to stain RNA and DNA in live cells, dead cells, and bacteria.
The SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains exhibit bright, green fluorescence upon binding to nucleic acids. These dyes are cell-permeant and can be used to stain RNA and DNA in live cells, dead cells, and bacteria. Because the dye characteristics and staining pattern of the SYTO dyes may vary, we offer 10 different SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains available individually along with the SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stain Sampler Kit #1 (containing SYTO 11–14, 16, 21, 24, and 25) to enable researchers to find the most appropriate green-fluorescent SYTO stain for their system . We also provide the SYTOX Green Nucleic Acid Stain (Cat. No. S7020 and R37109), which is a cell-impermeant green-fluorescent stain used for staining dead cells or performing nuclear counterstaining in fixed cells.
Le colorant vert fluorescent d’acides nucléiques SYTO 9 peut colorer des bactéries vivantes et mortes à gram-positif et à gram-négatif et ce colorant est un composant des kits de viabilité bactérienne LIVE / DEAD BacLight (L-7007, L-7012, L-13152).
Analyse des bactéries, analyse de la cytotoxicité et de la viabilité bactérienne, analyse de la cytotoxicité, analyse cellulaire, suivi et traçage cellulaires, cytotoxicité et viabilité cellulaires, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, suivi microbiologique, analyse microbiologique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Vert
Concentration 5 mM
Contenu et stockage Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière.
Gamme de longueur d’onde d’excitation ARN : 486 nm, ADN : 485 nm
Type de colorant SYTO 9 Green
À utiliser avec (application) Fluorescent Labeling, Live Cell Imaging, Microarray
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Quantité 100 μL
Volume (métrique) 100 μl
Méthode de détection Fluorescence
Émission ARN : 501 nm, ADN : 498 nm
Gamme de produits SYTO
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’étiquette Fluorescent
Type de produit Coloration d’acide nucléique
SubCellular Localization Acides nucléiques